ATEX Chemiemembraanpompen
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20696930 20696920 20696921 20696931 20696945 22614250
181-1151EA 9970 EUR
181-1151 181-1149 181-1150 181-1152 181-1153 VACU22614250
ATEX Chemiemembraanpompen
Pompen Membraanvacuümpompen
Chemiemembraanpompen
Chemiemembraanpompen conform ATEX. Deze pompen zijn ontworpen om te voorkomen dat zij als ontstekingsbron kunnen fungeren. Zij hebben een goede chemische bestendigheid, zijn olievrij, hebben geen wrijvingsvlakken en verder is de zuigruimte hermetisch afgedicht ten opzichte van het compartiment met de aandrijfeenheid. Niet ontvlambare motor met en geïntegreerde, onafhankelijke overstroom- en oververhittingsbeveiliging voor rechtstreekse enkelfasige 230V/60Hz-aansluiting. Membraanpompkoppen vervaardigd uit antistatische materialen. Materialen die met de media in contact komen zijn chemisch bestendig: gefluoreerde kunststoffen, roestvrij staal, FFKM. Gasballast met afzonderlijke aansluiting voor inert gas. Overdrukventielen aan de binnenzijde en aan de uitlaat. Veiligheidsmembraantechnologie met optie voor spoeling met inert gas en detectie van beschadigde membranen.
Chemievacuümsysteem
Deze praktische chemievacuümsystemen bieden het voordeel van een rechtstreeks aansluitbaar pakket waarvan de afzonderlijke componenten reeds op elkaar zijn afgestemd
ATEX chemiemembraanpompen
Afscheider (AK) aan inlaatzijde ter bescherming tegen deeltjes en als opvang van vloeistofdruppeltjes
Emissiecondensor (EK) voor een efficiënte recuperatie van oplosmiddelen, voor bescherming van het milieu en voor een economische recyclage
Optimaal op elkaar afgestemde componenten
Chemistry diaphragm pumps in equipment category 2 (e.g. for Zone 1) with ATEX compliance. These pumps are exceptionally well designed for the avoidance of ignition sources. They have good chemical resistance, are oil-free, have no friction surfaces and the suction chamber is hermetically sealed off from the drive unit compartment.
Leveringsinformatie: de levering omvat de chemiemembraanpompen met schakelaar en 2 m kabel (zonder stekker) plus de bedieningshandleiding.
De chemievacuümsystemen worden volledig gemonteerd geleverd, inclusief pomp MZ 2C EX of MD 4C EX, pompsteun, afscheider (AK), emissiecondensor (EK), schakelaar en 2 m kabel (zonder stekker).