Toebehoren voor rotatieverdampers
Leverancier: Heidolph Instruments GmbH & Co.KG
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
569-00040-00 569-00030-00 569-00020-00
531-0844EA 263 EUR
531-0844 531-0843 531-1068
Toebehoren voor rotatieverdampers
Verdampers Rotatieverdampers
Sensor voor de stoomtemperatuur: Voor Advantage en Precision modellen alleen.
- Display voor de stoomtemperatuur.
Vacuümsensor AUTOaccurate: Voor de modellen Precision met glaswerk G3 en G6, zorgt de sensor voor de automatische vacuümregeling, de automatische distillatie van de solventen en het mengen van de solventen.
Vacuümtoebehoren, vacuümventiel: Noodzakelijk voor alla Hei-VAP modellen met vacuümpompen voorzien van een ventiel
- Externe constructie die eenvoudig kan worden gereinigd
- Kan voor één eenheid worden gecombineerd met de woulfse fles (optie)
Woulfse fles: Extra terugwinning van solventen in combinatie met koeler ter bescherming van vacuümventiel en vacuümpomp.
- Rechtstreekse aansluiting op het vacuümventiel
- Voorzien van aansluiting op de vacuümregelaar
For Advantage and Precision models only.