Vacuümschoepenpompen
Leverancier: Vacuubrand
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
181-1126EA 3640 EUR
181-1126 181-0432 181-0152 181-0582 181-0110 181-1990 181-1649 181-1615 181-1648 181-0109 VACU20697161 181-1579 181-1578 181-0248 VACU20698141 181-0249 181-1614 181-1613 181-1608 181-0082 181-0083 181-0084
Vacuümschoepenpompen
Pompen Roterende vacuümschoepenpompen
Een- of tweetraps vacuümschoepenpompen met ingebouwd oliereservoir en gasballasteenheid voor uitstekende bestendigheid tegen waterdamp. De pompen zijn krachtig en toch compact en lichtgewicht.
  • Hoge pompcapaciteit, zelfs bij lage druk
  • Hoge bestendigheid tegen waterdamp en solventdampen dankzij de gasballast (tot 10% van de pompcapaciteit), geluidsarm en zeer goede einddruk, zelfs met gasballast
  • Vacuümdicht oliecircuit bij uitschakeling om corrosie te voorkomen
  • Lange olieverversingsintervallen dankzij het groot nuttig olievolume
  • Geringe afmetingen, laag gewicht, telescopische constructie zorgt voor eenvoudig onderhoud
Leveringsinformatie: de levering omvat de met olie gevulde pomp met schakelaar, thermische motorbescherming, 2 meter kabel met stekker, klemmen en centreerring op de zuig- en bedieningshandleiding. De pomppakketten worden geleverd met een EU-stekker, maar een UK-netsnoer 181-0250 kan gratis geleverd worden.