Vacuümafzuigsystemen, VACUBOY
Leverancier: Integra
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
155500 155510
612-0683EA 282 EUR
612-0683 612-0684
Vacuümafzuigsystemen, VACUBOY
Pompen Vacuümafzuigsystemen
Het VACUBOY handapparaat is ideaal voor het aan- of afzuigen van elk soort vloeistof uit cuvetten, microtiterplaten, reageerbuizen, petrischaaltjes, celcultuurflessen, rolflessen, bioreactoren en andere veelgebruikte laboratoriumartikelen. Het is ontworpen om met veel verschillende roestvrijstalen adapters, pasteur- en serologische pipetten en pipetpunten te worden gebruikt voor een groot aantal uiteenlopende toepassingen. Elke adapter is speciaal passend ontworpen voor de afmetingen en de geometrie van de overeenkomstige glazen of kunststof laboratoriumflessen of bakjes. Het handapparaat kan op een al in het laboratorium aanwezige vacuümpomp worden aangesloten om de bestaande voorzieningen optimaal te benutten.
  • Bijzonder eenvoudig en tijdbesparend in gebruik
  • Ergonomisch ontwerp om lange en repetitieve afzuigtaken minder belastend te maken
  • Alle onderdelen die met vloeistoffen in aanraking komen, zijn autoclaveerbaar
  • Kan worden gekoppeld aan elk soort vacuümapparatuur (bijvoorbeeld waterstraalpompen, externe vacuümpompen, laboratoriumvacuümsysteem)
  • Een breed assortiment eenkanaals- en meerkanaalsadapters zijn optioneel verkrijgbaar
VACUBOY handapparaat:
Het basisapparaat met de hierboven beschreven technische specificaties, een rubber adapter voor pasteurpipetten en een 40 mm lange, roestvrijstalen eenkanaalsadapter.
VACUBOY handapparaatkit:
Omvat het hierboven beschreven basisapparaat, een bijpassend statief, een rubberen adapter voor pasteurpipetten, een eenkanaals- en een 8-kanaalsadapter, beide uit roestvrij staal en met een lengte van 40 mm, een kunststof eenkanaalsadapter voor tips met of zonder afwerpmechanisme en een kunststof 8-kanaaladapter voor tips met een afwerpmechanisme.
Includes the basic device as described above, a matching stand, rubber adapter for Pasteur pipettes, one single-channel and one 8-channel adapter, both stainless steel and 40 mm long, one single-channel plastic adapter for tips with or without an ejection mechanism, and one 8-channel plastic adapter for tips with an ejection mechanism.