Lokaal vacuümnetwerk, VACUU–LAN®
Leverancier: VACUUBRAND
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20677101 20677102 20677104 20677105 20677106 20677107 20677155 20677156 20677175 20677176 20677180 20677182 20677190 20677191 20677195 20636668 20677208 20677292 20677293 22614455
181-1489EA 460 EUR
181-1489 181-1490 181-1492 181-1493 181-1494 181-1495 189-0028 181-1499 189-0029 181-1503 181-1505 181-1507 181-1509 181-1510 181-1488 181-1010 181-1019 181-1026 181-1027 181-0484
Lokaal vacuümnetwerk, VACUU–LAN®
Ventielen Vacuümventielen
Het lokaal vacuümnetwerk VACUU·LAN verbindt verschillende werkposten met een vacuümpomp. Dankzij de  polyvalente componenten  worden vacuümaansluitingen voor de meest gangbare toepassingen mogelijk, zoals roterende verdampers, vacuümconcentratoren, geldrogers, droogstoven en filtratie. Dit systeem kan gebruikt worden op bestaande of nieuwe installaties.
  • Vacuümaansluiting aangepast aan werkpost
  • Ingebouwde terugslagklep om onderlinge interferenties te voorkomen, zelfs bij lage differentiële druk
  • Vacuüm op aanvraag, automatische uitschakeling en activatie van de vacuümpomp
  • Flexibele aanpassing, past zich aan de evolutie van de eisen aan of aan wijzigingen van de vacuümaansluiting
  • Praktisch gericht concept, ingebouwde montage (montagekanaal) of muurbevestiging
Module VCL VACUU·LAN: De modules zijn klaar voor aansluiting. Verschillende aansluitelementen kunnen in een nieuw labomeubel, een bestaande installatie of in een bestaand netwerk ingebouwd woren. Ieder VCL-module bestaat uit een aansluitelement en een operationeel element.
Aansluitstukken: De aansluitstukken zijn geschikt voor montage op of in de muur en maken de verbinding tussen het vacuümnetwerk en vacuümaansluiting. De keuze van aansluitstukken verschilt indien het vacuümnetwerk in een bestaand laboratorium of in een nieuwe meubel gebruikt wordt.
Verbindingselement A1: Voor een zichtbare installatie van vacuümleidingen op een muur of in een laboratoriummeubel. Geschikt wanneer de laboratoriumuitrusting moet worden gewijzigd.
Verbindingselement A5: Voor volledige integratie van vacuümleidingen in een laboratoriummeubel. Montage van frontaal gedeelte.
Verbindingselement A2: Voor montage in een bestaand netwerk. Montage achteraan een meubelpaneel, ...
Verbindingselement A3: Voor montage in een bestaand netwerk. Wordt geschroefd in een bestaande aansluiting.
Functionele delen:
Handbediende afstelmodule VCL 01: Met regelventiel voor een nauwkeurig debiet.
Blocking/Adjustment module, VCL 02: With flow-adjustment diaphragm for fine tuning the suction capacity, combined with a ball valve for rapid opening and closing of the vacuum line; the fine tuning is retained.
Afsluitmodule VCL K: Afsluitventiel voor opening en afsluiting van vacuümleiding.
Handbediende regelmodule voor afzuigkasten VCL AR: Bestaande uit een manuele regelaar en een afzonderlijke vacuümaansluiting voor afzuigkasten.
Automatische regelmodule voor afzuigkasten VCL AE: Bestaande uit een automatische regelaar en een afzonderlijke vacuümaansluiting voor afzuigkasten en een meetaansluiting voor vacuümcontrole-eenheid CVC 2" of VNC 1.
Automatische regelmodule VCL-B 10: Bestaat uit een automatie regeleenheid te vervolledigen met een vacuümregelaar CVC 3000 of VNC 2, met aansluitstuk A1, M35, voor wandmontage, bestaande uit A1, B1, C3.
Automatische regelmodule, VCL-B 11: Bestaat uit een automatie regeleenheid te vervolledigen met een vacuümregelaar CVC 3000 of VNC 2, met aansluitstuk A5, M35×1,5, bestaande uit A5, B1, C3.
Afstel-/afsluit-/meetmodule VCL RKM: Idem VCL 02, leverbaar met Bourdon-vacuümmeter voor vacuümaflezing.
Functioneel element C3B: Aanzuigleiding magneetventiel, schroefdraad M35 × 1,5.
The connecting elements are used for mounting on or in the wall and form the connecting element between the vacuum network and the vacuum connector. The selection of the connecting element depends on whether the vacuum network is to be installed in existing laboratories or integrated into newly planned laboratory furniture.