Automatische Viscositeitsmeters, ViscoSystem AVS® 470
Leverancier: SI Analytics
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
285415709 285415708
616-0026EA 12500 EUR
616-0026 616-1115
Automatische Viscositeitsmeters, ViscoSystem AVS® 470
Viscosimeters Automatische capillaire viscometers
De ViscoSystem AVS 470 is het eerste meetapparaat dat zuig- en drukmetingen mogelijk maakt, volledig onafhankelijk van een PC.
  • Bepaling met druk of met vacuüm voor hoge viscositeiten
  • Beide detectiemethoden zijn optisch of thermisch mogelijk
  • Bijna alle benodigde berekeningen zijn geïntegreerd
  • Aanvullende parameters kunnen via een gewoon PS 2-toetsenbord worden ingesteld
Dit brengt maximale onafhankelijkheid en flexibiliteit, zodat u een meetstation kunt opzetten dat voldoet aan de hoogste eisen, zelfs onder moeilijke omstandigheden, om de productie te bewaken of de kwaliteit in de polymeer- en minerale olie-industrie te controleren.
De ViscoSystem AVS 470 bepaalt de tijd die het te onderzoeken monster nodig heeft om met kwartsprecisie door de meetafstand in de capillaire viscosimeter te stromen.
Alle gangbare soorten viscositeitsberekeningen zijn al in het apparaat geïntegreerd, een klein PS 2-toetsenbord is alles wat je nodig hebt om extra gegevens in te voeren.
Een seriële printer kan worden gebruikt om uw meetresultaten gemakkelijk te documenteren.