Waterbaden, Aqualine-serie
Leverancier: LAUDA
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
L000598 L000599 L000600 L000601 L000602 L000603 L000604 L000605 L000606 L000607
LAUDL000598EA 616 EUR
LAUDL000598 LAUDL000599 LAUDL000600 LAUDL000601 LAUDL000602 LAUDL000603 LAUDL000604 LAUDL000605 LAUDL000606 LAUDL000607
Waterbaden, Aqualine-serie
Baden Waterbaden, ongeroerd
Ongeroerde, corrosiebestendige, roestvrijstalen baden met verwarming en temperatuursensoren bevestigd onder de tank, waardoor de beschikbare ruimte optimaal is. De baden zijn robuust en betrouwbaar en de bedieningselementen zijn verzonken ten bate van de veiligheid. De baden zijn gemakkelijk te reinigen en het minimale vulniveau bedraagt slechts 20 mm.
  • Eenvoudige bediening via digitaal LED-display
  • Geïntegreerde uitschakeling bij te hoge temperaturen
  • Schuin deksel dat voorkomt dat er condenswater in monsters druppelt
  • Gelijkmatige temperatuurverdeling doordat de verwarmingselementen onder het bad zijn aangebracht
Temperatuurstabiliteit bij 37 °C: ±0,2 K.
Temperature stability at 37 °C (K): ±0,2
Certificaten: Beschermingsklasse conform DIN EN 60529: IP 22.
Leveringsinformatie: geleverd inclusief roestvrijstalen schuin optildeksel, maar exclusief rekjes of legplaat. U kunt het benodigde toebehoren afzonderlijk bestellen.
Opgelet: D = totale diepte (open deksel + regelaar), H = met gesloten deksel.