Baths, stirred, digital, Clifton, NE4-D series
Leverancier: NICKEL ELECTRO
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
NE4-8D NE4-14D NE4-22D NE4-28D NE4-38D
462-0048EA 2460 EUR
462-0048 462-0043 462-0045 462-0046 462-0111
Baths, stirred, digital, Clifton, NE4-D series
Baden Waterbaden, geroerd
Roerwaterbaden voor algemeen gebruik die een goede temperatuurstabiliteit en uniformiteit bieden voor consistente, herhaalbare resultaten. Werking onder omgevingstemperatuur is mogelijk met behulp van een optionele gekoelde dipkoeler.
  • Keuze uit vijf tankgroottes en modellen met regeling van –20 tot +99,9 °C met optionele dompelkoeler
  • PID-temperatuurregeling met slimme technologie voor adaptieve of geoptimaliseerde temperatuurmodi
  • Continu- of timermodus van 0 tot 999 min met automatische uitschakeling en akoestisch alarm
  • Bescherming tegen laag