Accessoires voor schudwaterbaden OLS200 en GLS Aqua Plus
Leverancier: GRANT INSTRUMENTS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
SBT14 SBT28
462-8350EA 130 EUR
462-8350 462-8351
Accessoires voor schudwaterbaden OLS200 en GLS Aqua Plus
Baden Schudwaterbaden
Een serie met verschillende roestvrijstalen accessoires voor gebruik in combinatie met schudwaterbaden van het type OLS en GLS Aqua Plus.
  • Universele legger met veren voor het fixeren van containers van 25 tot 1000 ml
  • Legger voor reageerbuisrekken, geschikt voor maximaal vijf rekken
  • Reageerbuisrekken met verschillende indelingen, geperforeerd voor optimale convectie
  • Geperforeerd bodemplaat voor gebruik van schudwaterbaden als ongeroerde baden
  • Schuine deksels laten condensatievocht aflopen langs de zijwand van het bad en beschermen de recipiënten in het bad. Bij GLS Aqua Plus en OLS200-modellen worden standaard PC-deksels geleverd
Opgelet: * Te gebruiken in combinatie met de bijbehorende roestvrijstalen legger voor reageerbuisrekken.
** Nodig indien men recipiënten met vlakke bodem rechtstreeks in het bad wil plaatsen, en voor betere convectie in het bad.