Waterzuiveringssystemen, ReversinO
Leverancier: ENVIROFALK PHARMAWATERSYSTEMS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
1981-040 1981-041
172-4215EA 0 EUR
172-4215 172-4216
Waterzuiveringssystemen, ReversinO
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Deze compacte eenheid is de perfecte keuze voor kleinere eisen en een economische productie. Het systeem kan rechtstreeks op een leidingwaterbron worden aangesloten, voorbehandeld water is niet nodig.
  • Geactiveerd 5-µm koolstoffilter
  • Omgekeerde osmose met een productiestroomsnelheid van 3 of 6 l / h
  • Geïntegreerde AQUADEM® 2 DL ionenwisselaarcartridge
  • Plastic behuizing voor eenvoudig onderhoud
  • Ideaal voor wandmontage