Waterzuiveringssysteem, Milli-DI®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Milli-DI® Milli-DI™
172-5109EA 1210 EUR
172-5109
Waterzuiveringssysteem, Milli-DI®
Waterzuiveringssystemen Puur- en ultrapuur-watersystemen
Het compacte, gebruiksvriendelijke Milli-DI®-waterzuiveringssysteem is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoefte aan kleine hoeveelheden puur water, tussen 3 en 5 liter per dag. Het geproduceerde water is geschikt voor gebruik bij chemische en elektrochemische toepassingen, voor de productie van buffers, reagentia en microbiologische voedingsbodems, en een groot aantal andere toepassingen. Milli-DI®-water kan ook worden gebruikt als voedingswater voor ultrapuur-watersystemen.
  • Batterijen, geen netvoeding vereist
  • De waterkwaliteit wordt bewaakt: het systeem is voorzien van een temperatuurgecompenseerde weerstandsmeter voor de hoogste nauwkeurigheid
  • Eenvoudig te installeren: het systeem is eenvoudig aangesloten op de drinkwatertoevoer
  • Het eenvoudige ontwerp van het behandelingspakket maakt onderhoud zeer eenvoudig
  • Vereisten voor voedingswater: drinkbaar leidingwater met swaterdruk <4,5 bar
  • Het eenvoudige ontwerp van het deïonisatiepakket maakt onderhoud eenvoudig (DI-PAK); het LED-display geeft aan wanneer het pakket moet worden vervangen
Bestelinformatie: Het zuiveringspakket DI-PAK® (172-5158) moet samen met het systeem worden besteld.