L(-)-Menthol, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
1.05995.1000 1.05995.9025
1.05995.1000EA 392 EUR
1.05995.1000 1.05995.9025
L(-)-Menthol, crystallised, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, JP, USP, SAFC®
L(-)-Menthol
Formule: C₁₀H₂₀O
Kookpunt: 212 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 41…44 °C
Dichtheid: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00062979
CAS nummer: 2216-51-5
EINECS: 218-690-9
Merck Index: 13,05861