ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B23496.14
B23496.22
B23496.36
B23496.14EA
81.7
EUR
B23496.14
B23496.22
B23496.36
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone ≥97%
ω-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 99-40-1
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 172-176°
Beilstein Reference: 2092660
Formule:
C₈H₇ClO₃ Smeltpunt: 172…176 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002200 CAS nummer: 99-40-1 EINECS: 202-754-8 |