Bismarck brown Y, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
861111-100G
861111-25G
861111-100GEA
136
EUR
861111-100G
861111-25G
Bismarck brown Y, Sigma-Aldrich®
Bismarck brown Y
Formule:
C₁₈H₁₈N8·2HCl Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012977 CAS nummer: 10114-58-6 EINECS: 233-314-3 Merck Index: 12,01294 |