Bismarck brown Y
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
0313.1 0313.2
ROTH0313.1EA 0 EUR
ROTH0313.1 ROTH0313.2
Bismarck brown Y
Bismarck brown Y
Formule: C₁₈H₁₈N8·2HCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012977
CAS nummer: 10114-58-6
EINECS: 233-314-3
Merck Index: 12,01294