4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
H27309.18
H27309.09
H27309.18EA
300
EUR
H27309.18
H27309.09
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone ≥97%
4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Purity: 97%
CAS No.: 6921-66-0
Molecular Formula: C8H7ClO2
Formula Weight: 170.60
Melting Point: 27-30°
MDL No.: MFCD00238557
Formule:
C₈H₇ClO₂ Smeltpunt: 27…30 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00238557 CAS nummer: 6921-66-0 |