Azomethine H sodium salt hydrate
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
A10927.03
A10927.06
A10927.14
A10927.03EA
28
EUR
A10927.03
A10927.06
A10927.14
Azomethine H sodium salt hydrate
Azomethine H sodium salt hydrate
CAS No.: 206752-32-1
Molecular Formula: C17H12NNaO8S2.xH2O
Formula Weight: 445.41(anhy)
Melting Point:
Formule:
C₁₇H₁₂NNaO₈S₂·xH₂O Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00149588 CAS nummer: 206752-32-1 EINECS: 250-975-3 |