Oranje G, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
M-Clarity™ quality level = MQ200
O7252-100G
O7252-25G
O7252-100GEA
270
EUR
O7252-100G
O7252-25G
Oranje G, Sigma-Aldrich®
Oranje G
Formule:
C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂ Smeltpunt: 141 °C Dichtheid: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00012457 CAS nummer: 1936-15-8 EINECS: 217-705-6 |