Oranje G
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: CI 16230
0318.1 0318.2
ROTH0318.1EA 0 EUR
ROTH0318.1 ROTH0318.2
Oranje G
Oranje G
Formule: C₁₆H₁₀N₂Na₂O₇S₂
Smeltpunt: 141 °C
Dichtheid: 0,45…0.47 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012457
CAS nummer: 1936-15-8
EINECS: 217-705-6