Dextrin, yellow
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dextrin
6777.1 6777.2
ROTH6777.1EA 0 EUR
ROTH6777.1 ROTH6777.2
Dextrin, yellow
Dextrin
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
MW: 180.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081554
CAS nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4
Merck Index: 13,02971