Dextrin, white
Leverancier: Roth Carl
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Dextrin
6778.1 6778.2
ROTH6778.1EA 0 EUR
ROTH6778.1 ROTH6778.2
Dextrin, white
Dextrin
Formule: (C₆H₁₂O₆)n
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00081554
CAS nummer: 9004-53-9
EINECS: 232-675-4