Iron(II) sulphate hydrate, SAFC®
Leverancier: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Ferrous sulphate hydrate
1.03967.9025 1.03967.1000
1.03967.9025EA 0 EUR
1.03967.9025 1.03967.1000
Iron(II) sulphate hydrate, SAFC®
Iron(II) sulphate hydrate
Formule: FeSO₄·H₂O
Smeltpunt: ∼300 °C
Dichtheid: 2,97 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00149722
CAS nummer: 13463-43-9
EINECS: 231-753-5