Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Leverancier: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Basic Violet 1, 4-[4,4'-Bis(dimethylamino) benzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methylammonium chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
198099-100G 198099-25G
198099-100GEA 229 EUR
198099-100G 198099-25G
Methyl violet 2B, Sigma-Aldrich®
Methyl violet 2B
Formule: C₂₄H₂₈ClN₃
MW: 393.96 g/mol
Smeltpunt: 137
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012568
CAS nummer: 8004-87-3
UN: 3077
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2cbb5eadf0a61c4c5aa95151b8cb7ce8ca23557d&vid=6c464e6ab3c52e94db2297f4a6bcad662c2076d4&prid=web&clid=SAPDAM