Phthalocyanine
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pigment Blue 16, 29H,31H-Phthalocyanine
32073.03 32073.06 32073.14
32073.03EA 33.6 EUR
32073.03 32073.06 32073.14
Phthalocyanine
Phthalocyanine
CAS No.: 574-93-6 Molecular Formula: C32H18N8 Formula Weight: 514.52 Physical Form: Crystalline Odour: Odourless MDL No.: MFCD00005085
Formule: C₃₂H₁₈N₈
Smeltpunt: 210 °C
Dichtheid: 1,447 g/cm³ (–113 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005085
CAS nummer: 574-93-6
EINECS: 209-378-3