VWR® Basic Bouffant Caps, met latex
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1462EA 105 EUR
113-1462 113-1461
VWR® Basic Bouffant Caps, met latex
Wegwerpkleding
VWR® Basic bouffant caps zijn vervaardigd van een sterke, lichtgewicht en ademende, spunbonded polypropyleen (SPP) stof, die beschermt tegen vuil en bepaalde droge deeltjes, in niet-gevaarlijke omgevingen.
  • Latex
  • Lightweight and breathable first line barrier protection
  • Tested and manufactured in an ISO certified facility that is lot-controlled and validated through independent laboratory testing
Dit kledingstuk is ideaal voor minder kritieke gebieden of ruimten waar u nog niet verkleed hoeft te zijn.