VWR®, Basislaboratoriumjassen, SMS, Wegwerpbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1133EA 224 EUR
113-1133 113-1132 113-1131 113-1130 113-1129 113-1128 113-1127 113-1125 113-1126 113-1136 113-1134 113-1137 113-1135
VWR®, Basislaboratoriumjassen, SMS, Wegwerpbaar
Wegwerpkleding
SMS-laboratoriumjassen zijn vervaardigd uit een latexvrije, meerlaagse spunbonded-melt-blown-spunbonded (SMS)-stof die een hoge treksterkte biedt en toch zacht, comfortabel en ademend blijft.
  • Toelopende kraag, ingezette mouwen en drukknoopsluiting
  • Gebreide manchetten en drie zakken
  • Vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Lichte chemische spatbestendigheid
Colour: White or blue