VWR® Advanced SF Cleanroom Overalls
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1068EA 173 EUR
113-1068 113-1073 113-1072 113-1071 113-1069 113-1067 113-1066 113-1065 113-1064 113-1063 113-1062 113-1061 113-1070
VWR® Advanced SF Cleanroom Overalls
Wegwerpkleding
VWR® Advanced SF-overalls zijn vervaardigd van gesponnen polypropyleen gecoat met ademend polyethyleenfolie.
  • Beschikbaar met taps toelopende kraag of met capuchon en vaste laarsovertrekken
  • Inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
  • Duurzaam materiaal dat goed ademt en met een goede waterafvoer
  • Significante vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Deeltjesafgifte: Helmke Drum-classificatie klasse II
  • Zachte stof die aanvoelt als textiel
Tested and manufactured in an ISO certified facility under stringent process controls. Lot-controlled and validated through independent laboratory testing.