VWR® Advanced SF Frocks
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1183EA 158 EUR
113-1183 113-1182 113-1181 113-1180 113-1179 113-1178 113-1177
VWR® Advanced SF Frocks
Wegwerpkleding
VWR® Advanced Sf-frocks zijn vervaardigd van spunbonded polypropyleen (SPP) en gecoat met een ademende polyethyleenfilm.
  • Drukknoopkraag, raglanmouwen, drukknoopsluiting en elastische manchetten
  • Duurzame stof, met goed ademend vermogen en waterdoorlaatbaarheid
  • Aanzienlijke vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Deeltjesverlies: Niveau II Helmke-drumclassificatie
  • Zachte, doekachtige stof
Getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde fabriek onder strenge procescontroles. Lotgecontroleerd en gevalideerd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.