Laboratoriumglasreiniger, deconex® 11 UNIVERSAL
Leverancier: Borer Chemie
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
500100.00-F10W 500100.00-K05W 500100.00-K10W
148-5101EA 29.3 EUR
148-5101 148-5102 148-5103
Laboratoriumglasreiniger, deconex® 11 UNIVERSAL
Reinigingsmiddelen Detergenten en oppervlaktereinigers
Vloeibaar, licht alkalisch reinigingsconcentraat voor handmatige reiniging van laboratoriumglaswerk en herbruikbare laboratoriummaterialen in ultrasoon- en dompelbaden.
  • Afspoelbaar zonder resten en garandeert daardoor consistente en foutloze resultaten
  • Met een breed reinigingsspectrum
  • Perfecte resultaten, zelfs bij lage concentraties
  • Werkoplossing geschikt voor meervoudig gebruik
  • Bevat actieve chloor als reinigingsbooster en is ontworpen om chroomzwavelzuur te vervangen
  • EDTA- en NTA-vrij