2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone
A10237.14 A10237.22
A10237.14EA 43.5 EUR
A10237.14 A10237.22
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone ≥98%
2,2',4,4'-Tetrahydroxybenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 131-55-5 Molecular Formula: C13H10O5 Formula Weight: 246.22 Melting Point: 198-203° Beilstein Reference: 1914746
Formule: C₁₃H₁₀O₅
MW: 246.22 g/mol
Kookpunt: 100…102 °C (40 mmHg)
Smeltpunt: 198…203 °C
Dichtheid: 1.216
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002278
CAS nummer: 131-55-5
EINECS: 205-028-9