5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
B25452.03
B25452.06
B25452.03EA
54.6
EUR
B25452.03
B25452.06
5-Bromo-2-chlorophenol ≥98%
5-Bromo-2-chlorophenol
Purity: 98+%
CAS No.: 183802-98-4
Molecular Formula: C6H4BrClO
Formula Weight: 207.46
Melting Point: 56-58°
MDL No.: MFCD00672940
Formule:
C₆H₄BrClO Smeltpunt: 56…58 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672940 CAS nummer: 183802-98-4 |