4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
408220100
408220010
ACRO408220100EA
62.5
EUR
ACRO408220100
ACRO408220010
4,4'-Dimethylbenzophenone 98+%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Formule:
C₁₅H₁₄O Kookpunt: 200 °C (17 mmHg) Smeltpunt: 93…97 °C Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00017214 CAS nummer: 611-97-2 EINECS: 210-287-6 |
Specification Test Results
Appearance | White to light brown Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 93 to 97 °C |
GC | ≥98.0 % |