4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14111.06 A14111.14 A14111.22
A14111.06EA 33.4 EUR
A14111.06 A14111.14 A14111.22
4,4'-Dimethylbenzophenone ≥98%
4,4'-Dimethylbenzophenone
Purity: 98+% CAS No.: 611-97-2 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 92-96° Boiling Point: 200°/17mm MDL No.: MFCD00017214
Formule: C₁₅H₁₄O
Kookpunt: 200 °C (17 mmHg)
Smeltpunt: 92…96 °C
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017214
CAS nummer: 611-97-2
EINECS: 210-287-6