CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-Cyclohexylaminopropanesulphonic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43280.0025 8.43280.0100
8.43280.0025EA 59.4 EUR
8.43280.0025 8.43280.0100
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid), Sigma-Aldrich®
CAPS (3-(cyclohexylamino)propanesulphonic acid)
Formule: C₆H₁₁NH(CH₂)₃SO₃H
Smeltpunt: 324 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003837
CAS nummer: 1135-40-6
EINECS: 214-492-1
Merck Index: 13,01773