Xylene cyanole FF ≥70%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: C.I. 42135
B21530.09 B21530.18
B21530.09EA 48.9 EUR
B21530.09 B21530.18
Xylene cyanole FF ≥70%
Xylene cyanole FF
CAS No.: 2650-17-1 Molecular Formula: C25H27N2NaO6S2 Formula Weight: 538.61 Melting Point: ca 295° dec. MDL No.: MFCD00019481
Formule: C₂₅H₂₇N₂NaO₆S₂
MW: 538.62 g/mol
Smeltpunt: ∼ 295 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040657
CAS nummer: 2650-17-1
EINECS: 220-167-5