Nikkelcarbonaat, watervrij 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
22897.18 22897.30
22897.18EA 45.5 EUR
22897.18 22897.30
Nikkelcarbonaat, watervrij 98%
Nikkelcarbonaat
Purity: 98% CAS No.: 3333-67-3 Molecular Formula: CNiO3 Formula Weight: 118.72 Physical Form: -100 Mesh Powder Appearance: Pale purple UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011144
Formule: CNiO₃
Dichtheid: 3,67 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011144
CAS nummer: 3333-67-3
EINECS: 222-068-2
UN: 3077
ADR: 9,III