VWR®, Geavanceerd SF Cleanroom Mouwbeschermers (Bulk)
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1193EA 190 EUR
113-1193 113-1194 113-9995 113-9996
VWR®, Geavanceerd SF Cleanroom Mouwbeschermers (Bulk)
Wegwerpkleding
VWR® Advanced SF-mouwbeschermers zijn vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie.
  • Elasticated cuffs, with sonically-welded seams
  • Durable fabric with good breathability and water transmission rate
  • Significant fluid and particle barrier
  • Particle shedding: Level II Helmke drum classification
  • Soft, cloth-like fabric
  • Thumb loop versions are also available
Getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificering onder strikte procescontrole. De hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.