VWR® Advanced, Schoenovertrekken, antislip
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1383EA 88.3 EUR
113-1383 113-1382 113-1378 113-1377 113-1384
VWR® Advanced, Schoenovertrekken, antislip
Wegwerpkleding
VWR® Advanced schoenovertrekken zijn vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie.
  • Hoge wrijvingscoëfficiënt voor uitstekende tractie
  • Waterafstotend
  • Duurzame stof met goed ademend vermogen
  • Aanzienlijke vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Deeltjesverlies: Niveau II Helmke-drumclassificatie
  • Zachte, doekachtige stof
Getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificering onder strikte procescontrole. De hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Lengte: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 470 mm (XXL).
* Past altijd.