VWR® Maximum, Cleanroom overalls
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1076EA 194 EUR
113-1076 113-1075 113-1074 113-1079 113-1086 113-1089 113-1077 113-1087 113-1078 113-1085 113-1084 113-1082 113-1081 113-1080 113-1088 113-9161
VWR® Maximum, Cleanroom overalls
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF overalls are the cleanest and most durable within the entire VWR® clothing line. Made from spunbonded polypropylene fabric (SPP) and coated with breathable polyethylene film, these garments have been designed to optimise barrier protection, cleanliness and comfort properties.
  • Verkrijgbaar met of zonder vaste antislip laarsovertrekken of als overalls met capuchon en vaste laarsovertrekken
  • Spits toelopende kraag of capuchon, inzetmouwen, ritssluiting, elastische boorden
  • Superieure barrière tegen vloeistoffen en deeltjes
  • Laagste deeltjesafgifte: Helmke Drum-classificatie klasse 1
  • Lichte bescherming tegen chemische spatten
  • Verbeterde luchtdoorlaatbaarheid voor meer comfort
  • Zachte stof die aanvoelt als textiel, met maximale trekvastheid
Getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-certificering onder strikte procescontrole. De hele partij is gecontroleerd en goedgekeurd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.