VWR® Maximum SF Frocks
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1172EA 145 EUR
113-1172 113-1171 113-1170 113-1169 113-1167 113-1168
VWR® Maximum SF Frocks
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF-overjassen zijn de schoonste en duurzaamste van de gehele VWR® kledinglijn. Vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie. Deze kleding is ontworpen om de beschermende barrière, de zuiverheid en het comfort te optimaliseren.
  • Drukknoopkraag, raglanmouwen, drukknoopsluiting en elastische manchetten
  • Superieure vloeistof- en deeltjesbarrière
  • Laagste niveau van deeltjesverlies: Niveau 1 Helmke-drumclassificatie
  • Lichte chemische spatbestendigheid
  • Verbeterd ademend vermogen om gebruikerscomfort te garanderen
More Product Information
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable
Sluitingstype Met drukknopen
Zakken zonder zakken
Geslacht Uniseks
Kledingstuk toepassing Cleanroom,Laboratory
Gewicht 63 g/m²