VWR® Maximum SF, Schoenovertrekken, antislip
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1374EA 307 EUR
113-1374 113-1375 113-1373 113-1372 113-1371 113-1370 113-1369 113-1376 114-9140
VWR® Maximum SF, Schoenovertrekken, antislip
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF-schoenovertrekken zijn de schoonste en duurzaamste van de gehele VWR® kledinglijn. Vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie. Deze kleding is ontworpen om de beschermende barrière, de zuiverheid en het comfort te optimaliseren.
  • Antislip en antistatisch
  • Ongevoelig voor vloeistoffen
  • Superieure wrijvingscoëfficiënt om maximale tractie te garanderen
  • Maximale stroefheid op natte en gladde oppervlakken
  • Schone, pluisarme stof
  • 60 g gelamineerde stof met PVC-zool
  • Deeltjesafscheiding (IEST-RP-CC003.3)