VWR® Maximum SF-laarsovertrekken, antislip
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1192EA 334 EUR
113-1192 113-1191 113-1190 113-1189 113-1188 113-1187 113-9107
VWR® Maximum SF-laarsovertrekken, antislip
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF-laarsovertrekken zijn de schoonste en duurzaamste van de gehele VWR® kledinglijn. Vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) en gecoat met ademend polyethyleenfolie. Deze kleding is ontworpen om de beschermende barrière, de zuiverheid en het comfort te optimaliseren.
  • Antislip
  • Ondoordringbaar materiaal
  • Superieure wrijvingscoëfficiënt zorgt voor maximale grip
  • Maximale antislipwerking op natte en gladde oppervlakken
  • Schone, pluisarme stof
Getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde fabriek onder strenge procescontroles. Lotgecontroleerd en gevalideerd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Lengte: 286 mm (M), 356 mm (U*), 381 mm (XL)
* Past altijd.