VWR® Maximum SF-overschoenen, vloeistofondoordringbaar, vlinderstijl
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1367EA 61.8 EUR
113-1367 113-1381 113-1380 113-1379 113-1366 113-1368
VWR® Maximum SF-overschoenen, vloeistofondoordringbaar, vlinderstijl
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF overschoenen zijn de schoonste en meest duurzame binnen de gehele VWR®-kledinglijn. Deze kledingstukken zijn gemaakt van spunbonded polypropyleen (SPP) met een ademende polyethyleenfilmcoating en zijn ontworpen om de barrièrebescherming, netheid en comforteigenschappen te optimaliseren.
  • Antislip
  • Vloeistof- en deeltjesondoordringbaar, afgedichte naden om water af te stoten
  • Superieure wrijvingscoëfficiënt om maximale tractie te garanderen
  • Maximale stroefheid op natte en gladde oppervlakken
  • Schone, pluisarme stof
Getest en vervaardigd in een ISO-gecertificeerde fabriek onder strenge procescontroles. Lotgecontroleerd en gevalideerd door middel van onafhankelijke laboratoriumtests.
Lengte: 394 mm (U*), 432 mm (XL), 483 mm (XXL).
Eén maat past allemaal.