VWR® Maximum SF-laarsovertrekken, vloeistofondoordringbaar
Leverancier: VWR Collection
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
113-1185EA 133 EUR
113-1185 113-1186 113-1184
VWR® Maximum SF-laarsovertrekken, vloeistofondoordringbaar
Wegwerpkleding
VWR® Maximum SF-laarsovertrekken zijn de schoonste en duurzaamste van de gehele VWR® kledinglijn. Vervaardigd van gesponnen polypropyleen (SPP) met een coating van ademend polyethyleenfolie. Deze kleding is ontworpen om de beschermende barrière, de zuiverheid en het comfort te optimaliseren.
  • Antislip en antistatisch
  • Gelaste naden die geen vloeistof doorlaten om water af te stoten
  • Superieure wrijvingscoëfficiënt zorgt voor maximale grip
  • Maximale antislipwerking op natte en gladde oppervlakken
Getest en vervaardigd in een faciliteit met ISO-More Product Information