HTS 96-multiwell-insertsysteem, Corning® FluoroBlok™
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
351161 351163 351162 351164
734-0950EA 590.69 EUR
734-0950 734-0952 734-0951 734-0953
HTS 96-multiwell-insertsysteem, Corning® FluoroBlok™
Microplaten Insertplaten en inserts
Corning® HTS FluoroBlok™ 96-multiwell-insertsysteem is een celcultuur assay-platform ontworpen voor automatisering. Met de insertbehuizing uit één deel en het fluorescentie-blokkerende microporeuze membraan (beschikbaar in poriëngrootte 3,0 en 8,0 μm) kunnen efficiëntie, productiviteit en doorvoer bij het onderzoek naar geneesmiddelen worden verhoogd. Het ontwerp van de opvangplaat vermindert verontreiniging tussen wells.
  • Standaard-technologieplatform voor meerdere protocollen
  • Real-time detectie zonder de insert uit elkaar te halen of te vernietigen
  • Elimineert de noodzaak van handmatig cellen schrapen en tellen
  • Blokkeert >99% van de excitatie en emissiegolflengten van fluoroforen die vaak worden gebruikt voor het labellen van cellen
The wide blocking range (490 to 700 nm) of the Corning® FluoroBlok™ membrane allows the flexibility to choose from a variety of fluorophores for screening compounds in cell-based assays such as compound permeability, cell invasion and migration, and monolayer permeability. Each insert has an automation compatible sampling port for sampling above and below the membrane with standard pipet tips or automated fluid handling equipment.
The 96-well feeder trays with lids and the 96 square-well flat bottom assay plates feature a nontreated, hydrophobic polystyrene surface. Both are sterile and pyrogen-free.
Systems are designed to increase efficiency, productivity, and throughput. The black housing of the 96-multiwell insert minimises crosstalk between the wells and virtually eliminates autofluorescence. The multiwell insert plate format is compatible with standard fluorescence plate readers, robots, and fluid handling instruments.