Snijmolens, SM 100 en SM 200
Leverancier: Retsch GmbH
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
20.728.0002 20.727.0002 20.727.0001 20.728.0001 20.727.0009 20.727.0010
412-0289EA 13610 EUR
412-0289 412-0288 510-1373 412-0220 412-0280 412-0281
Snijmolens, SM 100 en SM 200
Molens
De SM 100 en SM 200 zijn gebruiksvriendelijke, krachtige snijmolens met vast toerental voor snelle, soepele verkleining van omvangrijke, zachte, middelharde, vezelige, elastische en thermisch gevoelige materialen. Ideaal voor het vooraf batchgewijs of continu verkleinen van droge materialen zoals hout, wortels, botten, planten, kunststoffen, voedingspellets, specerijen, medicijnen, papier en karton. Monsters met lange vezels en volumineuze materialen kunnen worden verwerkt zonder voorafgaande verkleining.
  • Snelle, soepele verkleining van droge materialen
  • Monsters die worden onderworpen
More Product Information
Order Now
Specificaties
Model SM 200 SM 100 SM 200
Environmentally Preferable
Maximale eindkorrelgrootte 0,25 - 20 mm 0,25 - 20 mm 0,25 - 20*
Invoergrootte materiaal <60×80 mm* <60×80 mm* <60×80 mm*
Batchgrootte/invoerhoeveelheid 60×80 mm 60×80 mm 60×80 mm
Motorvermogen opname 2200 W 1500 W 2200 W
Motortoerental 50 Hz 1500 min-1 1500 min-1 1500 min-1
Voeding 3 phase 400 V , 50 Hz
b×d×h met basisframe 576×760×1675 mm 582×700×1675 mm 576×760×1675 mm
Gewicht 90 kg 73 kg 90 kg