Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Leverancier: KIMBERLY CLARK
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
11821 11822 11823 11824 11825 11826 11827 11828
112-1858EA 507 EUR
112-1858 112-1859 112-1860 112-1861 112-1862 112-1863 112-1864 112-1865
Cleanroom handschoenen, nitril, steriel, Kimtech™ G3 Sterling™ Sterile
Handschoenen
Handspecifieke, steriele handschoenen met beaded manchet voor cleanroom-toepassingen. Wanneer ze dubbel worden aangetrokken, leveren deze handschoenen hetzelfde gevoel en behendigheid als een enkele latexhandschoen zonder het risico op allergische reacties van type I latex.
  • Sterile, powder-free, textured finish
  • Environmentally responsible thanks to improved packaging that saves waste
  • Static dissipative in use
  • Comfortable fit, suitable for double donning
  • Particles per cm² ≥0,5 micron: max. 1200
Suitable for use in Class 1, ISO 3 or M1.5 or higher cleanrooms.
Length: 300 mm
Thickness: 0,08 mm (palm)
Colour: Grey
Certificaten: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type C (K), EN 374-5 (VIRUS), AQL 1.5
Verpakking: Dubbel verpakt in polyethyleen. 30 paar per zak.