Katoenen jersey handschoenen
Leverancier: UNIGLOVES AERTZE UND KLINIKBED
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
13111 1380
112-1728EA 0 EUR
112-1728 112-1725
Katoenen jersey handschoenen
Handschoenen
Tricot handschoenen gemaakt van 100% katoenen jersey.
  • Witgebleekt
  • Handspecifiek voor een uitstekende pasvorm
Length: 240 mm
Colour: White
Cat. I
Certificaten: Cat. I