Collagen IV-coated flasks, Corning® BioCoat®
Leverancier: Corning
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
354523 354528
734-0182EA 465.93 EUR
734-0182 734-0185
Collagen IV-coated flasks, Corning® BioCoat®
Kolven Celcultuurflessen
Collageen IV is een alomtegenwoordig bestanddeel van basale membranen. Het speelt een rol in de regulering van celgroei, -differentiatie en -hechting en ook bij weefselvorming. Corning® BioCoat™ Collageen IV flessen zijn weefselcultuurflessen met een uniforme aanbreng van muizencollageen type IV. Deze flessen zijn geproduceerd in een streng geregelde omgeving en uitvoerig getest om productconsistentie en prestaties te garanderen.
Toepassingen zijn onder andere het bevorderen van celhechting en -spreiding, celdifferentiatie en neurietuitgroei, verbeterde proliferatie van PC 12 cellen,More Product Information