Draadloze meerkanaals temperatuurbewakingssystemen, EBI 40
Leverancier: Ebro
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
620-1802EA 1421 EUR
620-1802 620-1803
Draadloze meerkanaals temperatuurbewakingssystemen, EBI 40
Bewakingssystemen Bewakingssystemen voor CO2 en temperatuur
De EBI 40 is ontworpen voor temperatuurmapping bij hoge temperaturen. In combinatie met de thermische isolatiebox 620-1804 kan de EBI 40 gedurende twee uur worden gebruikt bij een temperatuur van 250 °C. Bij hogere temperaturen wordt de datalogger op afstand geplaatst en kunnen de temperatuurkenmerken worden weergegeven op het display.
  • Type-K thermokoppel met SMP-aansluiting
  • Alternatieve programmeermogelijkheid via de knoppen op het toetsenbord: ESC, OK, Omhoog, Omlaag
  • Instelling, uploaden van programma's en downloaden van gegevens via USB-verbinding
  • Kleurendisplay voor numerieke en grafische weergave van gegevens
Het systeem kan worden gebruikt in verwarmingskamers en ovens, voor bepaling van uitharding (lakwerk), bewaking van de volledige bak- en invriesprocessen in de voedingsindustrie.
B×D×H: 140×118×35 mm.
Certificaten: Conform IP 40
Leveringsinformatie: Geleverd met een fabriekskalibratiecertificaat. Sondes worden niet meegeleverd.